Przejdź do
14-745-M
Białko TAO3, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human TAO3 amino acids 1-411, N47S. For use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 650,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Assay:
84% (Coomassie blue staining, SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 50.2 kDa
16 650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
assay
84% (Coomassie blue staining, SDS-PAGE)
specific activity
915 U/mg
mol wt
Mw 50.2 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... TAOK3(51347)
General description
N-końcowe, znakowane 6His, rekombinowane, ludzkie aminokwasy TAO3 1-411; N47S.
Źródło produktu: Rekombinowane, ludzkie aminokwasy TAO3 1-411; N47S. Eksprymowany przez bakulowirusa w komórkach Sf21.
Application
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Biochem/physiol Actions
Protein Target: TAO3
Target Sub-Family: STE
Physical form
10 μg enzymu w 6,3 μL 50 mM Tris/HCl pH 7,5, 300 mM NaCl, 0,1 mM EGTA, 0,03% Brij 35, 270 mM sacharozy, 1 mM benzamidyny, 0,2 mM PMSF, 0,1% 2-merkaptoetanolu. Roztwór zamrożony.
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
Stabilność przez 6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki. W celu maksymalnego odzyskania produktu należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem korka.
Szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Niewykorzystany materiał przenieść do wcześniej schłodzonych probówek mikrowirówkowych i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie przed ponownym przechowywaniem w temperaturze -70°C.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of 0.8 mg/mL myelin basic protein.
Purity was assessed by SDS-PAGE and Coomassie blue staining using 3μg of TAO3.
Other Notes
Aktywność specyficzna: gdzie jedna jednostka aktywności TAO3 jest zdefiniowana jako 1nmol fosforanu włączony do 0,8mg/ml podstawowego białka mieliny na minutę w temperaturze 30°C przy końcowym stężeniu ATP 100μM.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)