Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4780,00 zł |
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 17 300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
4780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
form
liquid
specific activity
377 U/mg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
UniProt accession no.
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MTOR(2475)
General description
Obszar badań: Sygnalizacja komórkowa
Białko docelowe: mTOR (FRAP1)
Podrodzina docelowa: Lipidowe/Atypowe
N-końcowa, znakowana FLAG, rekombinowana, ludzka mTOR, aminokwasy 1362-koniec
Mechanistyczny cel rapamycyny (mTOR) jest kinazą białkową serynowo-treoninową należącą do rodziny kinaz związanych z PI3K (PIKK), wyrażaną w całym organizmie.
Białko docelowe: mTOR (FRAP1)
Podrodzina docelowa: Lipidowe/Atypowe
N-końcowa, znakowana FLAG, rekombinowana, ludzka mTOR, aminokwasy 1362-koniec
Mechanistyczny cel rapamycyny (mTOR) jest kinazą białkową serynowo-treoninową należącą do rodziny kinaz związanych z PI3K (PIKK), wyrażaną w całym organizmie.
Application
Biochem/physiol Actions
Mechanistyczny cel rapamycyny (mTOR) odgrywa kluczową rolę w regulacji różnych istotnych procesów komórkowych, od syntezy białek po autofagię. Ponadto wpływa na metabolizm, przeżycie komórek, transkrypcję genów i składniki cytoszkieletu. Jest aktywowany w odpowiedzi na czynniki wzrostu, składniki odżywcze, mitogeny i hormony.Zmniejszenie regulacji sygnalizacji mTOR jest związane z postępem raka i cukrzycy oraz procesem starzenia.
Packaging
Also available in 100μg size, please inquire for pricing and availability.
Physical form
16µg of enzyme in 100µl of 10mM HEPES, 50mM NaCl, 50mM β-glycerophosphate, 0.25mM sodium orthovanadate, 10mM NaF, 300µg/ml FLAGTM peptide, 20% v/v glycerol
Preparation Note
Store -70°C. For maximum recovery of product, centrifuge original vial prior to removing the cap.
Other Notes
Specific Activity: where one unit of mTOR activity is defined as 1 nmole of phosphate incorporated into 2mg/ml mTOR substrate per minute at 30°C with a final ATP concentration of 100µM.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?