Przejdź do
1.50481
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 0.3 mm capillay Column
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
NB.21
eCl@ss:
32035490
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
Pore size:
200 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Nazwa produktu
SeQuant® ZIC-HILIC™ (5µm, 200Å) 150 x 0,3 mm, suitable for HPLC
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L114
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
antibiotics, sweeteners, water soluble vitamins
analyte chemical class(es)
PFAS, alcohols / fermentation, aliphatic amines, alkaloids, amino acids, aromatic amines, carboxylic acids as methyl esters, esters, glycans, glycols, inorganic ions, monosaccharides, nitrosamines, nucleosides, oligonucleotides, organic phosphates, peptides, pesticides, phospholipids, polysaccharides, small carbohydrates, sugar alcohols, sulfonamides
parameter
400 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable (Capillary LC), mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
15 cm × 0.3 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
particle size
5 μm
pore size
200 Å pore size
operating pH
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
Kolumny SeQuant® ZIC®-HILIC są przeznaczone do zatrzymywania i rozdzielania wszystkich rodzajów związków polarnych i hydrofilowych oraz do solidnej chromatografii o wysokiej selektywności i odtwarzalności.
Sorbent ZIC®-HILIC na bazie krzemionki ma związaną fazę stacjonarną składającą się z wysoce polarnego, trwałego zwitterionu. Selektywności separacji sprzyja równowaga ładunków zwitterionu 1:1, która sprawia, że kolumna ZIC®-HILIC jest ogólnie neutralna, ze słabymi, ale ważnymi oddziaływaniami jonowymi. Dostrajanie selektywności na kolumnie ZIC®-HILIC podczas opracowywania metody jest ułatwione dzięki trwałemu zwitterionowi niezależnemu od pH, co zapewnia, że tylko anality (a nie kolumna) mają wpływ na optymalizację eluentu.
Rozmiar porów 200 Å sprawia, że kolumna ta doskonale nadaje się do separacji większych cząsteczek polarnych w warunkach HILIC.
Kolumna o wymiarach 150 mm długości x 0,3 mm ID jest optymalnym wyborem do rozdzielania złożonych próbek metodą chromatografii kapilarnej z wysoką czułością.
Dzięki korzystnej retencji i solidnej wydajności, kolumny SeQuant® HILIC stały się niezwykle popularne w wielu laboratoriach na całym świecie. Na przykład, US FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) zarekomendowała SeQuant® ZIC®-HILIC do analizy melaminy i substancji pokrewnych. Kolumny SeQuant® HILIC wyróżniają się stabilnością i niskim krwawieniem. Cechy te sprawiają, że są one szczególnie odpowiednie do zastosowań LC-MS, gdzie wysokie tło może prowadzić do tłumienia sygnału i zakłóceń w pomiarach ilościowych, jednocześnie zwiększając zużycie instrumentu. Ich wysoka stabilność sprawia, że te wysokowydajne kolumny HILIC są również atrakcyjne dla tradycyjnych zastosowań HPLC.
Dowiedz się więcej o portfolio kolumn HPLC Supelco i opracowywaniu metod:
Broszura: Przewodnik doboru kolumn HPLC i UHPLC
Broszura: Praktyczny przewodnik po HPLC - Przewodnik opracowywania metod
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)