Nazwa produktu
Purospher® STAR Phenyl (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
12.5% Carbon loading
Parametry
250 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
330 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
Phenyl bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å pore size
Zakres roboczy pH
1.5-10.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ultraczysta krzemionka (99,999%) zapewniająca doskonałą symetrię pików
- Wysoka wydajność separacji
- Zwiększona selektywność dla związków aromatycznych
- Nadaje się do stosowania z wysoce wodnymi fazami ruchomymi
- Dobra przydatność do zastosowań LC-MS