Przejdź do
1.60318
Roztwór tiosiarczanu sodu
c(Na₂S₂O₃), 0.01 M (0.01 N), reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonim(y):
Rozpuszczalnik tiosiarczan sodu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
38100201
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
This product is equipped with an integrated RFID tag in the label for seamless data transfer to the titration instrument.
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór tiosiarczanu sodu, 0.01 M Na2S2O3 (0.01 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
concentration
0.01 M Na2S2O3 (0.01 N)
technique(s)
titration: suitable
storage temp.
15-25°C
Application
  • Jednoetapowa synteza nanoporowatych węgli z domieszką siarki: Opisuje wykorzystanie tiosiarczanu sodu do produkcji nanoporowatych węgli o wysokiej powierzchni, domieszkowanych siarką z ligniny, które są skuteczne w adsorpcjiCO2, podkreślając jego znaczenie w naukach o środowisku i zastosowaniach przemysłowych (Saha et al., 2023).
  • Biologiczna synteza cienkich warstw siarczku żelaza (FeS) do rekultywacji środowiska: Szczegółowo opisuje zastosowanie tiosiarczanu sodu w biosyntezie cienkich warstw FeS do usuwania zanieczyszczeń, podkreślając jego kluczową rolę w zrównoważonych technologiach remediacji środowiska (Saka et al., 2022).
Features and Benefits
Digital Titration
ChemiSphere™ App for Digital Data Transfer to OMNIS Titration Instruments from Metrohm
Discover the ChemiSphere™ App for secure, rapid data transfer to OMNIS titrators, enhancing efficiency in the titration workflow with Titripur® and Aquastar® reagents. ChemiSphere App for Digital Reagent Data Transfer
SmartChemicals for Digital Data Transfer to Mettler Toledo Titration Instruments
Explore digital data transfer with our SmartChemicals for Mettler Toledo titrators—fast, easy, and safe, accelerating the titration process with Titripur®, Aquastar® reagents, and Certipur® and Aquastar® standards. Supelco® SmartChemicals for Titration
Accreditation:
This volumetric solution is analyzed by our calibration laboratory D-K-15185-01-00 which is accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025 for analysis of amount-of-substance concentrations in volumetric solutions by DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - German National Accreditation Body). The accreditation certificate can be found at www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.00995 - 0.01005 mol/L
Measurement uncertainty ± 0.00003 mol/L
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is traceable to a primary standard reference material (SRM) from the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 136 potassium dichromate) by means of volumetric standard potassium iodate (article number 1.02404), certified reference material according to ISO 17034, analyzed by our accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025. The uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with a coverage factor k=2 covering a confidence level of 95%.
Note: The titer is a correction factor to correct for variations of the volumetric solution, the titration equipment, the temperature and other laboratory conditions. For correct titration results it is recommended to determine a titer with the laboratory specific equipment and under laboratory specific conditions directly after opening a new bottle and at regular time intervals.
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ChemiSphere is a trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór tiosiarczanu sodu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?