Przejdź do
16-126
Streptawidyna, koniugat z agarozą
Streptavidin, agarose beads suitable for purification of biotinylated macromolecules.
Synonim(y):
Kulki agarozowe ze streptawidyną
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2620,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.56
eCl@ss:
32160801
Form:
liquid
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
biotinylated protein purification: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
wet ice
General description
Streptavidin isolated from Streptomyces avidinii covalently bound to agarose.
Application
Streptavidin, agarose conjugate has been used in:
  • immunoprecipitation
  • coimmunoprecipitation
  • reversible biotinylation assay
It is suitable for the purification of biotinylated macromolecules.
Physical form
phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide
Analysis Note
routinely evaluated by immunoprecipitating tyrosine-phosphorylated proteins from a RIPA lysate prepared from EGF-stimulated A431 cells with a biotinylated monoclonal phosphotyrosine antibody (16-103)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
692038588169219
description
Streptavidin, agarose beads suitable for purification of biotinylated macromolecules.
description
Column or batch isolation of biotinylated molecules
description
suitable for affinity chromatography
description
-
form
liquid
form
liquid
form
suspension
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
wet ice
technique(s)
biotinylated protein purification: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
biotinylated protein purification: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Novagen®
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)