Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.56
eCl@ss:
32160801
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity chromatography: suitable, antibody protein purification: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
General description
Protein A is an immunoglobulin (Ig)-binding protein used to purify large amounts of IgG. It binds to the Fc part of the antibody at the CH2–CH3 interface. Protein A-agarose might be suitable for low-pressure antibody isolation.
Recombinant Protein A covalently coupled to highly cross-linked 6% agarose beads.
Binding capacity: 40mg human IgG/ml agarose
Recombinant Protein A covalently coupled to highly cross-linked 6% agarose beads.
Binding capacity: 40mg human IgG/ml agarose
Application
Physical form
sterile distilled water containing 0.01% thimerosal
Analysis Note
routinely evaluated in immunoprecipitation
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54-64-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?