Przejdź do
16-233
Przeciwciało anty-FAK, klon 4.47, koniugat Alexa Fluor™ 488
clone 4.47, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anty-FADK, Anty-FADK 1, Anty-FAK, Anty-FAK1, Anty-FRNK, Anty-PP125FAK, Anty-PP1R71, Anty-p125FAK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki13 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2480,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
4.47, monoclonal
Application:
FACS, ICC, WB
Citations:
15
2480,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4.47, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTK2(5747)
General description
125kDa
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 1-423 ludzkiej FAK (ogniskowej kinazy adhezyjnej)
Application
Wykrywaj FAK za pomocą tego przeciwciała anty-FAK, klon 4.47, koniugat Alexa Fluor 488 zatwierdzony do stosowania w FC, WB i IC.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Cytoskeletal Signaling
Biochem/physiol Actions
p125FAK, nie reaguje krzyżowo z Pyk-2
Physical form
Protein G Purified
Preparation Note
1 rok w temperaturze 4°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunostaining of 3T3 cells.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)