Przejdź do
16-246
Przeciwciało anty-EGFR, neutralizujące, klon LA1, Alexa Fluor™ 488
clone LA1, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
125 μg
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
LA1, monoclonal
Application:
IF
Citations:
10
1850,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
LA1, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
General description
Dołączona kontrola negatywna: Nr katalogowy 16-240, normalna mysia IgG sprzężona z fluorem Alexa™ 488.
Hamuje wzrost komórek A431. Rozpoznaje determinantę antygenową zlokalizowaną na zewnątrzkomórkowej domenie receptora.
Immunogen
Ludzkie białka błonowe A431
Application
To przeciwciało anty-EGFR, neutralizujące, klon LA1, Alexa Fluor 488 jest zatwierdzone do stosowania w IF do wykrywania EGFR.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Biochem/physiol Actions
zewnętrzna domena receptora EGF na wszystkich ludzkich komórkach. Konkuruje z EGF i TGF-α o wiązanie na ludzkich komórkach. Rozpoznaje zarówno fosforylowane, jak i niefosforylowane ludzkie receptory EGF.
Preparation Note
1 rok w temperaturze 4°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by positive immunostaining for the EGF receptor in A431 cells.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)