Przejdź do
16-293
Przeciwciało anty-Akt/PKB, domena PH, klon SKB1, Alexa Fluor™ 488
clone SKB1, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
PKB, PKD-alfa, AKT1, kinaza białkowa B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
SKB1, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IF, WB
Citations:
-
1870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
SKB1, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Akt1(11651)
General description
60 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 1-149 ludzkiego Akt1. Klon SKB1.
Application
Anti-Akt/PKB Antibody, PH Domain, clone SKB1, Alexa Fluor 488 to przeciwciało przeciwko Akt/PKB do stosowania w FC, IC, IF i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje Akt1/PKBα > Akt2/PKBβ (30%) > Akt3/PKBγ (słabo lub wcale) na podstawie analizy immunoblot z użyciem 100 ng rekombinowanego białka fuzyjnego dla każdej izoformy.
Analysis Note
Routinely evaluated by Immunocytochemistry and Flow Cytometry
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05591AF6470559116318
description
clone SKB1, Upstate®, from mouse
description
clone SKB1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
description
clone SKB1, Upstate®, from mouse
description
clone SKB1, from mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
conjugate
ALEXA FLUOR™ 647
conjugate
unconjugated
conjugate
-
clone
SKB1, monoclonal
clone
SKB1, monoclonal
clone
SKB1, monoclonal
clone
SKB1, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
Gene Information
mouse ... Akt1(11651)
Gene Information
mouse ... Akt1(11651)
Gene Information
mouse ... Akt1(11651)
Gene Information
mouse ... Akt1(11651)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)