Przejdź do
164598
Aminopeptydaza M, nerka świńska
Synonim(y):
Aminopeptydaza M, Aminopeptydaza N, Aminopeptydaza alanylowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 U
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Numer WE:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Biological source:
Porcine kidney
1300,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Porcine kidney
Quality Segment
form
suspension (crystalline)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
physiological buffer: soluble, water: soluble
foreign activity
Oxidases ≤3%
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Aminopeptidase M (APM) is abundantly found in brush border membranes of the kidney, small intestine, placenta, and liver. It is a type II integral membrane protein, known as ectoenzyme.
Application
Aminopeptidase M, porcine kidney has been used:
  • to test and identify the peaks containing d-residue in the allatotropin-related peptide (ATRP)
  • to study its oxidative inactivation of enzyme activity, and to screen MIRA ingredients
  • for the proteolysis of isolevuglandins (IsoLGs) proteins
Biochem/physiol Actions
Aminopeptidase M (APM) is implicated in terminating the actions of certain neuropeptides, like the enkephalins and angiotensin III in the brain. It also metabolizes specific vasoactive peptides. It functions as a receptor for certain viruses, such as coronavirus 229E. APM is a nonspecific peptidase, which rapidly breaks down l-residue peptides.
Packaging
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Physical form
Crystalline suspension in 3.2 M (NH₄)₂SO₄, 10 mM MgCl₂, 10 mM Tris-HCl, pH 7.5.
Other Notes
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of Leu-pNA per min at 37°C, pH 7.2.
Wachsmuth, E.E., et al. 1966. Biochemistry5, 169.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L5006L6007K7250
description
-
description
Type IV-S, ammonium sulfate suspension, 10-40 units/mg protein (Bradford)
description
Type VI-S, lyophilized powder, ≥12 units/mg protein (biuret)
description
Type II
biological source
Porcine kidney
biological source
-
biological source
Porcine kidney
biological source
-
form
suspension (crystalline)
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
water: soluble, physiological buffer: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)