Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106231
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; γ-irradiated
form
plate
feature
2D bar code, ready-to-use
packaging
pkg of (20/200 Plates per box)
D
55 mm
pH
(7.3 (in H2O))
application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Tryptic Soy Contact Agar + LTHThio - ICR jest przeznaczony do oznaczania całkowitej liczby drobnoustrojów tlenowych na suchych, odkażonych powierzchniach i personelu w pomieszczeniach czystych i izolatorach. Jest to złożone podłoże do hodowli i izolacji szerokiej gamy bakterii, drożdży i pleśni. Formuła pożywki Soybean Casein-Digest zawiera kombinację kazeiny i peptonów sojowych dostarczających azot organiczny, w szczególności aminokwasy i peptydy o dłuższych łańcuchach. Pożywka jest uzupełniona lecytyną, polisorbatem 80 (Tween®), histydyną, tiosiarczanem sodu i pirogronianem w celu inaktywacji potencjalnych pozostałości środków dezynfekujących na suchych powierzchniach.
Application
Tryptic Soy Agar (TSA, Soybean Casein Digest Agar) to złożone podłoże do hodowli i izolacji szerokiej gamy bakterii, drożdży i pleśni. Pożywka ta znajduje zastosowanie w monitorowaniu środowiska poprzez określanie całkowitej liczby drobnoustrojów tlenowych na suchych, odkażonych powierzchniach i personelu w izolatorach i pomieszczeniach czystych.
Packaging
1665030020-CN: 20 płytek w pudełku
1665030200-CN: 200 płytek w pudełku
1665030200-CN: 200 płytek w pudełku
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptic Soy Agar
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?