Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
enzyme immunoassay: suitable
UniProt accession no.
General description
FUNKCJA: SwissProt: Q9UQL6 # Odpowiedzialny za deacetylację reszt lizyny na N-końcowej części histonów rdzeniowych (H2A, H2B, H3 i H4). Deacetylacja histonów daje znacznik dla represji epigenetycznej i odgrywa ważną rolę w regulacji transkrypcji, progresji cyklu komórkowego i zdarzeniach rozwojowych. Deacetylazy histonów działają poprzez tworzenie dużych kompleksów wielobiałkowych. Bierze udział w dojrzewaniu mięśni poprzez hamowanie transkrypcji wzmacniacza miocytów MEF2C. Podczas różnicowania mięśni przemieszcza się do cytoplazmy, umożliwiając ekspresję czynników wzmacniających miocyty.
ROZMIAR: 1122 aminokwasy; 121992 Da
PODZIAŁ: Współdziała z BCOR, HDAC7, HDAC9, CTBP1, MEF2C, NCOR2, NRIP1, PHB2 i białkiem opiekuńczym 14-3-3. Współdziała z JARID1B.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Jądro. Cytoplazma. Uwaga = Przemieszcza się między jądrem a cytoplazmą. W komórkach mięśniowych przemieszcza się do cytoplazmy podczas różnicowania miocytów. Eksport do cytoplazmy zależy od interakcji z białkiem opiekuńczym 14-3-3 i jest spowodowany jego fosforylacją na Ser-259 i Ser-498 przez CaMK.TISSUE SPECIFICITY: Ubiquitous.DOMAIN:SwissProt: Q9UQL6 Sekwencja eksportu jądrowego pośredniczy w transporcie między jądrem a cytoplazmą (przez podobieństwo).
PTM: Fosforylowana przez CaMK przy Ser-259 i Ser-498. Fosforylacja jest wymagana do eksportu do cytoplazmy. & Ubikwitynowana. Poliubikwitynacja nie prowadzi jednak do jego degradacji.
PODOBIEŃSTWO: Należy do rodziny deacetylaz histonowych. Podrodzina typu 2.
ROZMIAR: 1122 aminokwasy; 121992 Da
PODZIAŁ: Współdziała z BCOR, HDAC7, HDAC9, CTBP1, MEF2C, NCOR2, NRIP1, PHB2 i białkiem opiekuńczym 14-3-3. Współdziała z JARID1B.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Jądro. Cytoplazma. Uwaga = Przemieszcza się między jądrem a cytoplazmą. W komórkach mięśniowych przemieszcza się do cytoplazmy podczas różnicowania miocytów. Eksport do cytoplazmy zależy od interakcji z białkiem opiekuńczym 14-3-3 i jest spowodowany jego fosforylacją na Ser-259 i Ser-498 przez CaMK.TISSUE SPECIFICITY: Ubiquitous.DOMAIN:SwissProt: Q9UQL6 Sekwencja eksportu jądrowego pośredniczy w transporcie między jądrem a cytoplazmą (przez podobieństwo).
PTM: Fosforylowana przez CaMK przy Ser-259 i Ser-498. Fosforylacja jest wymagana do eksportu do cytoplazmy. & Ubikwitynowana. Poliubikwitynacja nie prowadzi jednak do jego degradacji.
PODOBIEŃSTWO: Należy do rodziny deacetylaz histonowych. Podrodzina typu 2.
Packaging
Pojemność zestawu: 100 testów
Analysis Note
Routinely evaluated with two experiments, The dependence of HDAC activity on HeLa Nuclear Extract and the inhibition of HDAC Activity by Sodium Butyrate.
In the first experiment, HeLa nuclear extract was incubated at room temperature with [3H]-acetyl-Histone H4 peptide. Released [3H]-acetate was measured using a scintillation counter.
In the second experiment, [3H]-acetyl-Histone H4 peptide was incubated with HeLa nuclear extract in the presence or absence of Sodium Butyrate. Sodium Butyrate inhibited release of [3H]-acetate by ~92%.
In the first experiment, HeLa nuclear extract was incubated at room temperature with [3H]-acetyl-Histone H4 peptide. Released [3H]-acetate was measured using a scintillation counter.
In the second experiment, [3H]-acetyl-Histone H4 peptide was incubated with HeLa nuclear extract in the presence or absence of Sodium Butyrate. Sodium Butyrate inhibited release of [3H]-acetate by ~92%.
Other Notes
HeLa NuCLEAR™ Extract (Cat.# 12-309) Histone H4 Peptide, biotin conjugate, residues 2-24 (Cat.# 12-372) HAT Assay Buffer, 5X (Cat.# 20-148) Sodium Butyrate (Cat.# 19-137) 5X HDAC Assay Buffer Streptavidin Agarose PCAF active
Legal Information
NuCLEAR is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?