Przejdź do
1.751188
Prosep® Ultra Plus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32011308
UNSPSC Code:
23151816
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
recombinant protein A
manufacturer/tradename
Prosep®
parameter
<800 cm/hr mobile phase velocity
bed H
300 mm
matrix
controlled pore glass (CPG) base material
particle size
60 μm
pH
1.5 – 8.5
capacity
>50 mg/mL binding capacity(dynamic; typically; 10% breakthrough at 3–6 min residence time), ≥67 mg/mL binding capacity (hIgG)(static; typically)
Packaging
Bottle
Preparation Note
2–8 °C, plus bacteriostat (recommended for long-term storage)
Legal Information
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)