Przejdź do
178270
Apamina, jad pszczeli
Polypeptide neurotoxin known to pass through the blood-brain barrier.
Synonim(y):
CNCKAPETALCARRCQQH-NH₂
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
827,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C79H131N31O24S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2027.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
827,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Merck USA index - 14, 725
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white, with dark tan cast
solubility
5% acetic acid: 2 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SCC(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C3NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C4N(CCC4)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CSSC3)N)CC(=O)N)C1)CCCCN)C)CCC(=O)O)C(O)C)C)CC(C)C)C)CCCN=C(N)N)CCCN=C(N)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(Cc2nc[nH]c2)C(
InChI
1S/C79H131N31O24S4/c1-35(2)26-49-70(127)107-51-31-136-135-30-41(81)63(120)105-50(28-57(84)114)71(128)108-53(73(130)99-42(12-7-8-22-80)64(121)96-38(5)77(134)110-25-11-15-54(110)75(132)102-47(18-21-58(115)116)69(126)109-59(39(6)111)76(133)95-37(4)62(119)104-49)33-138-137-32-52(106-66(123)44(14-10-24-92-79(88)89)98-65(122)43(13-9-23-91-78(86)87)97-61(118)36(3)94-72(51)129)74(131)101-45(16-19-55(82)112)67(124)100-46(17-20-56(83)113)68(125)103-48(60(85)117)27-40-29-90-34-93-40/h29,34-39,41-54,59,111H,7-28,30-33,80-81H2,1-6H3,(H2,82,112)(H2,83,113)(H2,84,114)(H2,85,117)(H,90,93)(H,94,129)(H,95,133)(H,96,121)(H,97,118)(H,98,122)(H,99,130)(H,100,124)(H,101,131)(H,102,132)(H,103,125)(H,104,119)(H,105,120)(H,106,123)(H,107,127)(H,108,128)(H,109,126)(H,115,116)(H4,86,87,91)(H4,88,89,92)
InChI key
YVIIHEKJCKCXOB-UHFFFAOYSA-N
General description
Neurotoksyna polipeptydowa, o której wiadomo, że przenika przez barierę krew-mózg. Blokuje kanał K+ aktywowany przez Ca2+ typu AHP; nie blokuje TEA i wrażliwego na napięcie kanału K+ aktywowanego przez Ca2+. Stwierdzono, że indukuje neurodegenerację komórek Purkinjego w mózgu szczura. Wiadomo, że indukuje wydzielanie prolaktyny w sposób zależny od dawki.
Neurotoksyna polipeptydowa, o której wiadomo, że przenika przez barierę krew-mózg. Blokuje kanał K+ aktywowany przez Ca2+ typu AHP; nie blokuje jednak TEA i wrażliwego na napięcie kanału K+ aktywowanego przez Ca2+. Wiadomo, że indukuje wydzielanie prolaktyny w sposób zależny od dawki.
Biochem/physiol Actions
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Główny cel
Kanał K+ aktywowany przez Ca2+ typu AHP
Odwracalny: nie
Preparation Note
Po rekonstytucji pobrać podzielną część i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe kwasu octowego są stabilne do 3 dni w temperaturze -20°C.
Other Notes
H-Cys¹-Asn-Cys³-Lys-Ala-Pro-Glu-Thr-Ala-Leu-Cys¹-Ala-Arg-Arg-Cys¹⁵-Gln-Gln-His-NH₂ (wiązania dwusiarczkowe: 1 → 11; 3 → 15)
Mourre, C., et al. 1997. Brain Res. 778, 405.
Silva, E.G., et al. 1994. Br. J. Pharmacol. 113, 1022.
Wang, X., et al. 1994. Brain Res. 662, 83.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1289A9459M7391
description
Polypeptide neurotoxin known to pass through the blood-brain barrier.
description
from bee venom, ≥95% (HPLC)
description
synthetic, ≥97% (HPLC)
description
≥65% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
5% acetic acid: 2 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 5.00-5.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)