Przejdź do
178276
Apicidin, Fusarium sp.
A potent, cell-permeable inhibitor of histone deacetylase (IC50= 700 pM for parasitic histone deactetylase) that also exibits antiprotozoal and potential anti-malarial properties.
Synonim(y):
cyklo-[L-(2-amino-8-oksodekanoilo)-L-(N-metoksytryptofan)-L-izoleucylo-D-pipekolinyl], inhibitor HDAC XI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
775,00 zł
5 mg
Przewidywany termin wysyłki12 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H49N5O6
Masa cząsteczkowa:
623.78
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
775,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wysoce toksyczny (H)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8851481407203350
description
A potent, cell-permeable inhibitor of histone deacetylase (IC50= 700 pM for parasitic histone deactetylase) that also exibits antiprotozoal and potential anti-malarial properties.
description
≥98% (HPLC), from microbial
description
InSolution, ≥98%
description
-
form
solid
form
solid
form
liquid
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
-
storage condition
protect from light, desiccated (hygroscopic), OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)