Przejdź do
178278
Apigenina
Induces the reversion of transformed phenotypes of v-H-ras-transformed NIH 3T3 cells at low concentration (12.5 µM).
Synonim(y):
4ʹ,5,7-trihydroksyflawon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
234,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.24
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze
234,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 730
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
yellow
solubility
hot ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
InChI key
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
General description
Flawonoid roślinny, który odwraca fenotypy transformowanych komórek różnych ras, najwyraźniej z powodu hamowania szlaków transdukcji sygnału związanych z kinazą aktywowaną mitogenami (MAP). Wykazano, że traktowanie komórek NIH 3T3 transformowanych v-H-ras apigeniną (12,5 µM) indukuje defosforylację p44mapk i zmniejszenie aktywności kinazy MAP. Wykazano również, że apigenina hamuje proliferację złośliwych komórek nowotworowych poprzez zatrzymanie G2/M i indukuje różnicowanie morfologiczne.
Indukuje odwrócenie fenotypów transformowanych komórek NIH 3T3 z transformacją v-H-ras w niskim stężeniu (12,5 µM). Odkrycie to zostało przypisane hamowaniu aktywności kinazy MAP. Hamuje proliferację złośliwych komórek nowotworowych poprzez zatrzymanie G2/M i indukuje różnicowanie morfologiczne.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Kinaza MAP
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe DMSO są stabilne przez okres do 4 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kuo, M.L., i Yang, N.C. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.212, 767.
Chaumontet, C., et al. 1994. Carcinogenesis 15, 2325.
Kuo, M.L., et al. 1994. Cancer Lett.87, 91.
Sato, F., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.204, 578.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
42251PHL89159PHR2198
Apigenin analytical standard
Supelco
42251
Apigenin
Apigenin phyproof® Reference Substance
PHL89159
Apigenin
Apigenin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2198
Apigenin
description
Induces the reversion of transformed phenotypes of v-H-ras-transformed NIH 3T3 cells at low concentration (12.5 µM).
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
form
crystalline solid
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, hot ethanol: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apigenina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)