Przejdź do
178477
Modulator ApoE4, PH002
A phthalazinone derived compound that directly binds to the 22-kDa amino-terminal region of apolipoprotein E4 (ApoE4) and blocks its intramolecular domain interactions in neuronal cells thereby reversing the detrimental effects of ApoE4.
Synonim(y):
Ester tert-butylowy kwasu 4-{4-[2-(3-metylo-4-okso-3,4-dihydro-ftalazyn-1-ylo)-acetyloamido]-benzylo}-piperazyno-1-karboksylowego, korektor struktury ApoE4, PH-002, korektor struktury apolipoproteiny E4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H33N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
491.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1110,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
potency
116 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N4(CCN(CC4)C(=O)OC(C)(C)C)Cc1ccc(cc1)NC(=O)C=C2NN(C(=O)c3c2cccc3)C
InChI key
HABKFQXKIOOEIG-UHFFFAOYSA-N
General description
Związek pochodny ftalazinonu, który bezpośrednio wiąże się z 22-kDa amino-końcowym regionem apolipoproteiny E4 (ApoE4) i blokuje jej wewnątrzcząsteczkowe interakcje domenowe w komórkach neuronalnych (IC50 = 116 nM), odwracając w ten sposób szkodliwe działanie ApoE4. Ustalono, że jest silniejszy niż GIND25. Przywraca funkcje mitochondriów i podnosi poziom podjednostki 1 kompleksu IV. Wykazano, że zwiększa poziom COX1 w pierwotnych neuronach kory mózgowej i hipokampa myszy transgenicznych NSE-ApoE4. Wykazano, że ratuje upośledzenie ruchliwości mitochondriów w pierwotnych neuronach myszy transgenicznych NSE-ApoE4 (~ 200 nM). Przywraca również tranzyt retikulum endoplazmatycznego i aparatu Golgiego ApoE4 w hodowanych neuronach i doprowadza go do poziomów normalnie występujących w ApoE3 i ApoE4-R61T.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
APOE4
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Chen, H., et al. 2011. J. Biol. Chem.287, 5253.
Brodbeck, J., et al. 2011. J. Bio. Chem.286, 17217.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
264158200499329600
description
A phthalazinone derived compound that directly binds to the 22-kDa amino-terminal region of apolipoprotein E4 (ApoE4) and blocks its intramolecular domain interactions in neuronal cells thereby reversing the detrimental effects of ApoE4.
description
Caspase Modulator II, 1541B primarily used in Inhibition.
description
A retinoid X receptor (RXR) agonist that can permeate the blood-brain barrier and rapidly reduce Aβ40 and Aβ42 levels in APP/PS1 mice in an ApoE-dependent manner.
description
A cell-permeable piperazinyl-quinazolinone compound that exhibits oncogene-selective lethality.
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: 1.8 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: 50 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)