Przejdź do
178496
Aktywator apoptozy VI, CD437/AHPN
The Apoptosis Activator VI, CD437/AHPN, also referenced under CAS 125316-60-1, modulates Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
Kwas 6-(3-(1-adamantylo)-4-hydroksyfenylo)-2-naftalenokarboksylowy
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 39 mg/mL, ethanol: 39 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1)c5cc6c(cc(cc6)C(=O)O)cc5)C32CC4CC(C3)CC(C2)C4
InChI
1S/C27H26O3/c28-25-6-5-22(20-1-2-21-11-23(26(29)30)4-3-19(21)10-20)12-24(25)27-13-16-7-17(14-27)9-18(8-16)15-27/h1-6,10-12,16-18,28H,7-9,13-15H2,(H,29,30)
InChI key
LDGIHZJOIQSHPB-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalna dla komórek cząsteczka związana z retinoidami, która indukuje zatrzymanie wzrostu guza i apoptozę. Dokładne podstawy molekularne tego mechanizmu (mechanizmów) nie są jeszcze dobrze poznane, jednak badania z wykorzystaniem komórek gruczolakoraka jajnika wykazały, że CD437/AHPN skutecznie działa jako induktor stresu ER.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
Watanabe, Y., et al. 2008. Biochem. Biophys. Res. Comm.366, 840.
Holmes, W.F., et al. 2004. J. Cell. Physiol.199, 317.
Zhao, X., and Spanjaard, R.A. 2003. J. Biomed. Sci.10, 44.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C5865178493178488
description
The Apoptosis Activator VI, CD437/AHPN, also referenced under CAS 125316-60-1, modulates Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
≥98% (HPLC), solid
description
The Apoptosis Activator III, Embelin, also referenced under CAS 550-24-3, controls the biological activity of Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
The Apoptosis Inhibitor, also referenced under CAS 54135-60-3, controls the biological activity of Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)