Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Sprawdź dostępność w koszyku | 440,00 zł |
250 g | Sprawdź dostępność w koszyku | 665,00 zł |
1 kg | Sprawdź dostępność w koszyku | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
description
Merck USA index - 14, 780
Quality Segment
assay
≥99% (perchloric acid titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
impurities
≤100 CFU/g Total micoorganisms, ≤6.0 EU/g Endotoxin
color
white
solubility
water: 40 mg/mL
cation traces
Fe: ≤10 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥99% (perchloric acid titration) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| form solid | form - | form crystalline | form - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 40 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| impurities ≤6.0 EU/g Endotoxin, ≤100 CFU/g Total micoorganisms | impurities - | impurities - | impurities - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?