Przejdź do
189299
Inhibitor ATR/CDK, NU6027
The ATR/CDK Inhibitor, NU6027, also referenced under CAS 220036-08-8, controls the biological activity of ATR/CDK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
Inhibitor ATR, NU6027, 2,6-diamino-4-cykloheksylo-metyloksy-5-nitrozopirymidyna, inhibitor CDK2, NU6027
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red-purple
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, blue
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1nc(c(c(n1)OCC2CCCCC2)N=O)N
InChI
1S/C11H17N5O2/c12-9-8(16-17)10(15-11(13)14-9)18-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2,(H4,12,13,14,15)
InChI key
DGWXOLHKVGDQLN-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalna dla komórek pochodna pirymidyny, która działa jako kompetycyjny względem ATP inhibitor CDK (Ki = 2,5 µM dla CDK1 iKi = 1,3 µM dla CDK2) i wykazuje właściwości cytostatyczne w panelu 57 linii komórek nowotworowych. Hamuje również kinazę ATR (IC50 = 6,7 µM w komórkach MCF7), ale nie wpływa na indukowaną promieniowaniem autofosforylację DNA-PK lub ATM. Potęguje działanie szeregu leków cytotoksycznych uszkadzających DNA, takich jak hydroksymocznik (1,8-krotnie) i cisplatyna (1,4-krotnie) w stężeniu 10 µM, ale nie antymitotycznego paklitakselu. Zmniejsza zatrzymanie G2/M po uszkodzeniu DNA i hamuje tworzenie ognisk RAD51. Wykazano, że jest syntetycznie śmiertelny, gdy naprawa jednoniciowego pęknięcia DNA jest upośledzona w komórkach zahamowanych przez PARP.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Peasland, A., et al. 2011, Br J Cancer. 105, 372.
Arris, C.E, et al. 2000., J Med Chem.43, 2797.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)