Przejdź do
19-142
LY 294002
Synonim(y):
Inhibitor PI3K, NSC 697286, SF 1101
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
791,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
791,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
shipped in
wet ice
Application
Specific and potent inhibitor of PI 3-kinase.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor Type: Kinase
Physical form
C19H17NO3
Preparation Note
2 years at -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
440202440204
description
-
description
LY294002, CAS 154447-36-6, is a cell-permeable, potent, reversible, and specific inhibitor of PI 3-kinase ((IC50 = 1.4 µM). Acts on the ATP-binding site.
description
InSolution, ≥98%, 10 mM, reversible and specific inhibitor of PI 3-kinase
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
technique(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
487.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
253.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)