Przejdź do
197224
Inhibitor Bcr-abl III, GNF-5
The Bcr-abl Inhibitor III, GNF-5 controls the biological activity of Bcr-abl. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Inhibitor Abl III, N-(2-hydroksyetylo)-3-(6-(4-(trifluorometoksy)fenyloamino)pirymidyn-4-ylo)benzamid, N-(2-hydroksyetylo)-3-(6-(4-(trifluorometoksy)fenyloamino)pirymidyn-4-ylo)benzamid, Inhibitor Abl III
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17F3N4O3
Masa cząsteczkowa:
418.37
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek GNF-2 (nr kat. 197221) Analog N-hydroksyetylokarboksamidu, który wykazuje skuteczność in vivo w hamowaniu proliferacji komórek Ba/F3 z ekspresją Bcr-abl (93% i 83% kontroli bez leczenia, odpowiednio, w dniach 5 i 7 po leczeniu; 100 mg/kg m.c.) i komórek szpiku kostnego (~ 75% kontroli bez leczenia zarówno w liczbie WBC, jak i masie śledziony w 7 dniu po leczeniu; 50 mg/kg m.c.) w mysich modelach ksenoprzeszczepów białaczki. Podobnie jak GNF-2, GNF-5 wywiera swoje działanie poprzez mechanizm allosteryczny (IC50 = 0,22 µM przeciwko Abl typu dzikiego) poprzez celowanie w kieszeń wiążącą mirystynian w pobliżu c-końca domeny kinazy Abl, a tym samym zmieniając dynamikę konformacyjną kieszeni wiążącej ATP. GNF-5 jest nieskuteczny wobec mutanta E505K miejsca wiążącego mirystynian i mutanta T315I "strażnika" miejsca wiążącego ATP.
Przepuszczalny dla komórek analog N-hydroksyetylokarboksyamidu GNF-2 (nr kat. 197221), który wykazuje in vivo skuteczność w hamowaniu proliferacji komórek Ba/F3 wykazujących ekspresję Bcr-abl (93% i 83% kontroli bez leczenia, odpowiednio, w dniach 5 i 7 po leczeniu; 100 mg/kg mc.i.d.) i komórek szpiku kostnego (~75% kontroli bez leczenia zarówno pod względem liczby WBC, jak i masy śledziony w 7. dniu po leczeniu; 50 mg/kg m.c. i.d.) w mysich modelach ksenoprzeszczepów białaczki. Podobnie jak GNF-2, GNF-5 wywiera swoje działanie poprzez mechanizm allosteryczny (IC50 = 0,22 µM przeciwko Abl typu dzikiego) poprzez celowanie w kieszeń wiążącą mirystynian w pobliżu c-końca domeny kinazy Abl, a tym samym zmieniając dynamikę konformacyjną kieszeni wiążącej ATP. GNF-5 jest nieskuteczny wobec mutanta E505K miejsca wiążącego mirystynian i mutanta T315I "strażnika" miejsca wiążącego ATP.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Zhang, J., et al. 2010. Nature463, 501.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G9420ERMAD623SRP5279
description
The Bcr-abl Inhibitor III, GNF-5 controls the biological activity of Bcr-abl. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
≥98% (HPLC), solid
description
ERM®, certified reference material
description
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
solid
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥70% (SDS-PAGE)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)