Przejdź do
200487
Inhibitor oligomerów β-amyloidu, K01-162
The β-Amyloid Oligomer Inhibitor, K01-162 controls the biological activity of β-Amyloid Oligomer.
Synonim(y):
Inhibitor AβO, K01-162
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14BrN
Masa cząsteczkowa:
288.18
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek fluorowy, który destabilizuje stan agregacji oligomerów β-amyloidu (AβO) poprzez bezpośrednie celowanie w AβO i hamowanie wiązania AβO z synapsami. Wykazuje pełną ochronę MC65 przy 125 nM, z EC50 80 nM w teście opartym na hodowli neuronów MC65 i znacznie zmniejsza wewnątrzneuronalne AβO w pierwotnej hodowli neuronów w stężeniach od 100 nM do 10 µM. Ponadto wykazano, że znacząco zmniejsza poziom amyloidu o 50% w porównaniu z kontrolą in vivo w modelu amyloidozy mózgowej Aβ myszy 5xFAD, gdy jest podawany dokomorowo bez widocznej toksyczności.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Hong, H-S., et al. 2010. Neurobiol. Aging31, 1690.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB9234PP69MABN1839
description
The β-Amyloid Oligomer Inhibitor, K01-162 controls the biological activity of β-Amyloid Oligomer.
description
serum, Chemicon®
description
-
description
clone F11G3, from mouse
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
-
form
lyophilized
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze, protect from light, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
desiccated (hygroscopic), OK to freeze
storage condition
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)