Przejdź do
20-177
GDP
liquid
Synonim(y):
100x Roztwór 5′-difosforanu guanozyny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
100X GDP, 100mM,
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
solubility
water: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
For use as a negative loading control in Activation Assay Kits
Research Category
All
Physical form
sterile water
Preparation Note
1 year at -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20176G712751060
description
-
description
-
description
Type I, ≥96% (HPLC)
description
≥90% (HPLC)
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)