Przejdź do
20-190
TBS, 20X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Sprawdź dostępność w koszyku
667,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
667,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
shipped in
wet ice
Application
Research Category
All
Physical form
1M Tris, 3M NaCl, pH 7.4.
Preparation Note
1 year at 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)