Przejdź do
202M-TEW
Anty-aktyna, mięśnie gładkie (1A4)
1mg/mL carrier free
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1A4, monoclonal
Application:
—
Citations:
-
Ten produkt można zamówić wyłącznie na stronie internetowej Merck Millipore.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
1A4, monoclonal
description
Purified mouse monoclonal antibody in buffer containing PBS without preservatives
species reactivity
human
packaging
vial of
concentration
1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Research Use Only (RUO)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)