Przejdź do
203293
Bisindolilomaleimid I
InSolution, ≥95%, protein kinase C (PKC) inhibitor
Synonim(y):
2-[1-(3-Dimethylaminopropyl)-1H-indol-3-yl]-3-(1H-indol-3-yl)-maleimide, Gö 6850, InSolution Bisindolylmaleimide I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Sprawdź dostępność w koszyku
735,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.48
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
735,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([n](c2)CCCN(C)C)cccc3
InChI
1S/C25H24N4O2/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31)
InChI key
QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
General description
Wysoce selektywny, przepuszczalny dla komórek inhibitor kinazy białkowej C (PKC) (Ki = 10 nM), strukturalnie podobny do staurosporyny. Działa jako inhibitor kompetycyjny dla miejsca PKC wiążącego ATP. Wykazuje wysoką selektywność wobec izozymów PKCα, βI, βII, γ, δ i ε. Może hamować kinazę białkową A w znacznie wyższym stężeniu (Ki = 2 µM). Hamuje również telomerazę A w komórkach NPC-076. Roztwór bisindolilomaleimidu I o stężeniu 1 mg/ml (nr kat. 203290) w bezwodnym DMSO.
Biochem/physiol Actions
Przepuszczalność komórek: tak
DoceloweKi: 10 nM przeciwko PKC
Główny cel
PKC
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Roztwór bisindolilomaleimidu I o stężeniu 1 mg/ml (nr kat. 203290) w bezwodnym DMSO.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Ku, W.-C., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun.241, 730.
Gekeler, V., et al. 1996. Br. J. Cancer74, 897.
Kiss, Z., et al. 1995. Biochim. Biophys. Acta1265, 93.
Muid, R.E., et al. 1991. FEBS Lett.293, 160.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15771.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203290G2911203291
description
InSolution, ≥95%, protein kinase C (PKC) inhibitor
description
A highly selective, cell-permeable, and reversible protein kinase C (PKC) inhibitor (IC50 = 10 nM) that is structurally similar to staurosporine.
description
synthetic, ≥90% (HPLC)
description
An enhanced water-soluble form of Bisindolylmaleimide I.
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
form
solid
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisindolilomaleimid I
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (refers to pure substance)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)