Przejdź do
208735
Peptyd hamujący kalmodulinę
The Calmodulin Inhibitory Peptide controls the biological activity of Calmodulin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonim(y):
Peptyd MLCK, MLCKP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
713,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C91H156N36O20
Masa cząsteczkowa:
2074.44
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
713,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Peptyd o długości 17 reszt oparty na domenie wiążącej kalmodulinę kinazy łańcucha lekkiego miozyny (MLCK). Wiąże się z kalmoduliną z wysokim powinowactwem (Kd = 6 pM). Hamuje aktywację przez kalmodulinę katalizowanej przez MLCK fosforylacji regulacyjnego łańcucha lekkiego mięśni gładkich (MLC).
Biochem/physiol Actions
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Główny cel
Kalmodulina
Kd = 6 pM w wiązaniu z kalmoduliną
Odwracalny: nie
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ac-Arg-Arg-Lys-Trp-Gln-Lys-Thr-Gly-His-Ala-Val-Arg-Ala-Ile-Gly-Arg-Leu-NH₂
Torok, K., et al. 1998. Biochemistry 37, 6188.
Török, K., and Trentham, D.R. 1994. Biochemistry33, 12807.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
208783208921C3545
description
The Calmodulin Inhibitory Peptide controls the biological activity of Calmodulin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
description
Calmodulin, Porcine Brain, is a ubiquitous Ca2+-binding protein that serves as a physiological effector of a wide range of biological processes. Purified from porcine brain.
description
The myristoylated form of CaMK IINtide.
description
clone 6D4, ascites fluid
assay
≥95% (HPLC)
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
lyophilized
form
lyophilized
form
solid
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)