Przejdź do
208904
Peptyd kalpastatyny, kontrola negatywna
A scrambled peptide with an identical amino acid composition to that of Calpastatin Peptide. Useful as a negative control for Calpastatin Peptide.
Synonim(y):
Calpastatin Peptide, Negative Control
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C142H230N36O44S
Masa cząsteczkowa:
3177.63
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 20 mg/mL, DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Zakodowany peptyd o identycznym składzie aminokwasowym jak peptyd kalpastatyny (nr kat. 208902). Przydatny jako kontrola negatywna dla peptydu kalpastatyny.
Biochem/physiol Actions
Cel pierwotny
Przydatny jako kontrola negatywna dla peptydu kalpastatyny
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -2°C.
Other Notes
Ac-Ala-Pro-Arg-Leu-Glu-Ile-Val-Pro-Thr-Met-Tyr-Ile-Tyr-Lys-Leu-Ser-Pro-Thr-Gly-Ser-Glu-Lys-Leu-Glu-Asp-Glu-Arg-NH₂
Eto, A., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 25115.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
208902SCP0063208900
description
A scrambled peptide with an identical amino acid composition to that of Calpastatin Peptide. Useful as a negative control for Calpastatin Peptide.
description
A 27-amino acid, cell-permeable peptide encoded by exon 1B of human calpastatin that acts as a potent inhibitor of calpain I and calpain II (IC50 = 20 nM for purified rabbit calpain II).
description
≥95% (HPLC)
description
Domain I of human calpastatin.
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized
form
lyophilized solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble, water: 20 mg/mL
solubility
1% acetic acid: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
aqueous buffer: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)