Przejdź do
210150
Cantharidic Acid
A potent inhibitor of protein phosphatase 2A (IC50 = 50 nM).
Synonim(y):
Cantharidic Acid, 5ʹ-3ʹ2,3-Dicarboxy-2,3-dimethyl-1,4-epoxycyclohexane, exo-1,6-Dicarboxy- endo-1,6-dimethyl-7-oxabicylco[2,2,1]heptane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
>95% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
warm ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O1[C@@H]2[C@@]([C@@]([C@H]1CC2)(C)C(=O)O)(C)C(=O)O
InChI
1S/C10H14O5/c1-9(7(11)12)5-3-4-6(15-5)10(9,2)8(13)14/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6+,9-,10+
InChI key
NMTNUQBORQILRK-YUMGAWCOSA-N
General description
A potent inhibitor of protein phosphatase 2A (IC50 = 50 nM).
Inhibits protein phosphatase 2A (IC50 = 50 nM).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
PP2A
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 50 nM against protein phosphatase 2A
Preparation Note
Following reconstitution, aliqot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Zhang, Z., et al. 1996. Biochemistry35, 1606.
Li, Y.-M., and Casida, J.E. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 11867.
Graziano, M.J., et al. 1988. Mol. Pharmacol.33, 706.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7632PHL89594934666
Cantharidin phyproof® Reference Substance
PHL89594
Cantharidin
description
A potent inhibitor of protein phosphatase 2A (IC50 = 50 nM).
description
-
description
phyproof® Reference Substance
description
electrode sheet, copper substrate, size 5 in. × 10 in.
assay
>95% (TLC)
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (active material characteristic)
form
solid
form
-
form
-
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)