Transfection grade T cell factor (TCF) reporter plasmid containing 2 full & one incomplete copy of the Tcf binding site (mutated) followed by 3 copies in the reverse orientation. Serves as a negative control to TOPflash.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKU
Dostępność
Cena netto
5 μg
21-169
Przewidywany termin wysyłki22 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3190,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106617
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
34360190
21-169
3190,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 października 2026Szczegóły
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)