Przejdź do
2150-OP
Ammonium Sulfate
OmniPur® Grade, >= 99.5%, Molecular biology grade.
Synonim(y):
Ammonium sulfate, Diammonium Sulfate, Sulfuric Acid Sodium Salt, Sulphuric Acid Sodium Salt, Mascagnite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
263,00 zł
5 kg
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
820,00 zł
25 kg
Przewidywany termin wysyłki28 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.14
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.28
MDL number:
eCl@ss:
38030408
Grade:
reagent grade
Form:
crystalline powder
263,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
form
crystalline powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
foreign activity
DNAse, none detected, Phosphatase, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Molecular biology grade.
Specifications:
A (260 nm, 0.1 M, water): ≤0.01AU
A (280 nm, 0.1 M, water): ≤0.01AU
Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Application
  • Isolation and identification of milk-clotting proteases from Prinsepia utilis Royle and its application in cheese processing.: This research highlights the use of ammonium sulfate in precipitating specific enzymes during cheese production, optimizing the isolation of milk-clotting proteases which are crucial for improving cheese yield and quality (Zhang L et al., 2024).
  • Diffusion-driven fed-batch fermentation in perforated ring flasks.: Demonstrates an innovative application of ammonium sulfate in fermentation processes, where it serves as a nitrogen source to sustain microbial growth and enhance biotechnological production efficiencies (Lüchtrath C et al., 2024).
  • Extraction of Protein and Bioactive Compounds from Mediterranean Red Algae (Sphaerococcus coronopifolius and Gelidium spinosum) Using Various Innovative Pretreatment Strategies.: This study utilizes ammonium sulfate in a salting-out process to efficiently extract valuable proteins and bioactive compounds from red algae, contributing to advancements in nutritional supplements and pharmaceuticals (Dhaouafi J et al., 2024).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium Sulfate
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)