Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H21Br2NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
555.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 217531 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(/C(CN(CC1=CC=CC=C1)C/2)=C/C3=CC=C(O)C(Br)=C3)C2=C\C4=CC(Br)=C(O)C=C4
InChI key
KNMFTTWVELIVCC-CLVAPQHMSA-N
General description
A cell-permeable (bis-benzylidene)piperidinone compound that acts as a selective inhibitor against CARM1/PRMT4 arginine methyltransferase activity (IC50 = 7.1 µM with PABP1 as substrate). It inhibits PRMT3 only at much higher concentrations (by 70% and 62% with 100 µM inhibitor using NPL3 or rpS2 as substrate, respectively), exhibiting little activity against PRMT1, PRMT5, PRMT6 (IC50 >100 µM), or four HKMTs (<20% inhibition against DOTL1, G9a, SET7, or Suv39H1 with 100 µM inhibitor). Shown to inhibit PSA promoter-mediated reporter transcription in LNCaP cells in a dose-dependent manner (by 74% and 97%, respectively, with 4 and 6 µM inhibitor).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
PRMT4
PRMT4
Reversible: yes
Secondary Target
SET7
SET7
Target IC50: CARM1-mediated methylation over PRMT1 and SET7 (IC₅₀ = 7.1, 63 and 943 µM,
Packaging
Packaged under inert gas
Other Notes
Cheng, D., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 4928.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?