Przejdź do
217692
Inhibitor fosfatazy CDC25 II, NSC 663284
The CDC25 Phosphatase Inhibitor II, NSC 663284, also referenced under CAS 383907-43-5, controls the biological activity of CDC25 Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
6-chloro-7-(2-morfolino-4-ylo-etyloamino)chinolino-5,8-dion, DA3003-1, inhibitor PTP XXI, inhibitor VHR II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki16 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16ClN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
1090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 września 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red
solubility
DMSO: 5 mg/mL (Use only fresh, anhydrous DMSO.), ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(C(=O)c3ncccc3C1=O)NCCN2CCOCC2
InChI
1S/C15H16ClN3O3/c16-11-13(18-4-5-19-6-8-22-9-7-19)15(21)12-10(14(11)20)2-1-3-17-12/h1-3,18H,4-9H2
InChI key
BMKPVDQDJQWBPD-UHFFFAOYSA-N
General description
Przenikalny dla komórek, silny, nieodwracalny i kompetycyjny inhibitor rodziny fosfataz Cdc25 (Ki = 29 nM, 95 nM i 89 nM odpowiednio dla Cdc25A, Cdc25B2 i Cdc25C) o właściwościach antyproliferacyjnych. Wykazuje prawie 20- i 450-krotnie większą selektywność w stosunku do VHR i PTP1B (IC50 = odpowiednio 4,0 µM i >100 µM). Wykazano, że zatrzymuje progresję cyklu komórkowego, hamuje fosforylację Cdk i opóźnia wzrost guza (średnie IC50 = 1,5 µM w panelu komórek nowotworowych NCI-60). Wykazano również, że blokuje fosforylację ERK spowodowaną ektopową ekspresją Cdc25A.
Przepuszczalny dla komórek związek 7-podstawionego chinolinedionu, który wykazuje właściwości antyproliferacyjne. Działa jako silny, nieodwracalny i mieszany inhibitor kompetycyjny rodziny fosfataz CDC25 (Ki = 29 nM, 95 nM i 89 nM odpowiednio dla CDC25A, CDC25B2 i CDC25C; IC50 = 210 nM dla CDC25B2) i wykazuje prawie 20- i 450-krotnie większą selektywność dla fosfataz CDC252 niż VHR i PTP1B (IC50 = odpowiednio 4,0 µM i >100 µM). Zgłaszano, że zatrzymuje progresję cyklu komórkowego, hamuje fosforylację Cdk i opóźnia wzrost guza (IC50 = ~ 1,5 µM w panelu komórek nowotworowych NCI-60). Wykazano, że modyfikuje domenę katalityczną CDC25A i blokuje komórkową fosforylację ERK w komórkach HeLa-CDC25A.
Biochem/physiol Actions
DoceloweKi: 29 nM, 95 nM i 89 nM odpowiednio dla CDC25A, CDC25B2 i CDC25C; 210 nM dla CDC25B2.
Główny cel
CD25A
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe DMSO są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C. Roztwory podstawowe etanolu są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Chao, J. I., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 20267.
Han, Y., et al. 2004. J. Pharmacol. Exp. Ther.309, 64.
Pu, L., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 46877.
Lazo, J.S., et al. 2001. J. Med. Chem.44, 4042.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N7537217691217694
description
The CDC25 Phosphatase Inhibitor II, NSC 663284, also referenced under CAS 383907-43-5, controls the biological activity of CDC25 Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
≥98% (HPLC), solid
description
The CDC25 Phosphatase Inhibitor I, BN82002, also referenced under CAS 396073-89-5, controls the biological activity of CDC25 Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The Cdc25 Inhibitor IV, NSC 95397, also referenced under CAS 93718-83-3, controls the biological activity of Cdc25. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL (Use only fresh, anhydrous DMSO.)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, red
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
470.1 °F
flash_point_c
243.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)