Przejdź do
217696
Cdk1 Inhibitor
CGP74514A
Synonim(y):
Cdk1 Inhibitor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C19H24ClN7
Numer CAS:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Form:
(Off-white solid)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
(Off-white solid)
solubility
soluble (DMSO (10 mg/ml))
storage temp.
−20°C
General description
A cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive and selective inhibitor of Cdk1/cyclin B (IC50 = 25 nM). Affects the activities of other kinases only at higher concentrations (IC50 = 6.1 µM for PKCα, 125 µM for PKA, and >10 µM for EGFR). Also reported to induce mitochondrial damage and apoptosis in several human leukemia cell lines (>3 µM). At lower concentrations (~1 µM) an initial G2M cell cycle arrest and eventual apoptosis has been reported to occur in U937 cells.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)