Przejdź do
218767
Inhibitor kaspazy-6 II, przepuszczalny dla komórek
The Caspase-6 Inhibitor II, Cell-Permeable controls the biological activity of Caspase-6. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
VEID-CHO, przepuszczalny dla komórek; sekwencja
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki03 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C96H164N20O25
Masa cząsteczkowa:
1998.45
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
1800,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Silny, przepuszczalny dla komórek i odwracalny inhibitor kaspazy 6. N-końcowa sekwencja (aminokwasy 1-16) odpowiada hydrofobowemu regionowi peptydu sygnałowego czynnika wzrostu fibroblastów Kaposiego i nadaje peptydowi przepuszczalność komórek.
Silny, przepuszczalny dla komórek i odwracalny inhibitor kaspazy-6.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
kaspaza-6
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ac-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Leu-Ala-Pro-Val-Glu-Ile-Asp-CHO
Hirata, H., et al. 1998. J. Exp. Med. 187, 587.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
400011218763235427
description
The Caspase-6 Inhibitor II, Cell-Permeable controls the biological activity of Caspase-6. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
The Caspase-1 Inhibitor I, Cell-Permeable controls the biological activity of Caspase-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2).
description
InSolution, ≥90%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized solid
form
solid
form
lyophilized
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)