Przejdź do
219360
Cathepsin D Substrate
≥97% (HPLC), cathepsins D and E substrate, lyophilized solid
Synonim(y):
MOCAc-GKPILF~FRLK(Dnp)- D-R-NH₂, MOCAc-GKPILF~FRLK(Dnp)-D-R-NH₂
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C85H122N22O19
Masa cząsteczkowa:
1756.01
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.27
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
1570,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Substrat katepsyny D/E, fluorogeniczny, An internally quenched fluorogenic 11-mer peptide that acts as a sensitive and selective substrate for cathepsins D and E, but not cathepsins B, H, or L .
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex ~328 nm, λem ~393 nm
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Wewnętrznie wygaszany fluorogeniczny 11-aminokwasowy peptyd, który działa jako wrażliwy i selektywny substrat dla katepsyn D i E (kcat/Km = 15,6 µM-1s-1 i 10,9 µM-1s-1 odpowiednio dla katepsyny D żołądka szczura i katepsyny E erytrocytów człowieka). Nie działa jako substrat dla katepsyn B, H lub L. Rozszczepienie zachodzi na wiązaniu amidowym Phe-Phe, co powoduje zwiększoną fluorescencję. Przydatny do badań przesiewowych inhibitorów katepsyny D i E oraz do określania aktywności katepsyny D i E w ekstraktach tkankowych i komórkowych. Maks. wzbudzenia: ~328 nm; maks. emisji: ~393 nm.
Wewnętrznie wygaszany fluorogeniczny 11-merowy peptyd, który działa jako wrażliwy i selektywny substrat dla katepsyn D i E (kcat/Km = 15,6 µM-1s-1 i 10,9 µM-1s-1 odpowiednio dla szczurzej katepsyny żołądkowej D i ludzkiej katepsyny erytrocytarnej E), ale nie dla katepsyn B, H lub L . Rozszczepienie zachodzi między resztami Phe-Phe i powoduje wzmocnioną fluorescencję. Przydatne narzędzie do badań przesiewowych inhibitorów lub do określania aktywności katepsyn D i E w surowych ekstraktach różnych tkanek i lizatów komórkowych.
Biochem/physiol Actions
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
kcat/Km = 15,6 µM-¹ sek-¹ i 10,9 µM-¹ sek-¹, odpowiednio dla katepsyny D z żołądka szczura i katepsyny E z erytrocytów człowieka.
Odwracalny: nie
Główny cel
Substrat dla katepsyn D i E
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
MOCAc-Gly-Lys-Pro-Ile-Leu-Phe~Phe-Arg-Leu-Lys(Dnp)-D-Arg-NH₂
MOCAc = (7-metoksykumaryno-4-ylo)acetyl
Yasuda, Y., et al. 1999. J. Biochem.126, 260.
Yasuda, Y., et al. 1999. J. Biochem.125, 1137.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
219555219392219474
description
An internally quenched fluorogenic 11-mer peptide that acts as a sensitive and selective substrate for cathepsins D and E, but not cathepsins B, H, or L .
description
An internally quenched, highly cathepsin K-selective, fluorogenic peptide substrate that is efficiently cleaved by CatK (kcat/Km = 0.426 µM⁻¹ S⁻¹), but not by Cathepsins B/L/S/F/H/V.
description
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of cathepsin B activity.
description
-
form
lyophilized solid
form
solid
form
lyophilized solid
form
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage condition
protect from light, OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated
storage condition
desiccated, protect from light, OK to freeze
storage condition
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)