Przejdź do
219419
Inhibitor katepsyny III
The Cathepsin Inhibitor III controls the biological activity of Cathepsin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Z-FG-NHO-BzOME
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H27N3O7
Masa cząsteczkowa:
505.52
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
>90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
white
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Inhibitor proteazy cysteinowej. Selektywnie hamuje katepsynę B (k2/Ki = 1,0 x104 M-1sec-1), katepsynę L (k2/Ki = 1,5 x105 M-1sec-1), katepsynę S (k2/Ki = 6,6 x104 M-1sec-1) i papainę (k2/Ki = 1,0 x103 M-1sec-1). Okres półtrwania w roztworze buforowanym (pH 5-9) = 37 h (30°C); 300 h (0°C).
Okres półtrwania w roztworze buforowanym (pH 5-9) = 37 h (30°C); 300 h (0°C).
Biochem/physiol Actions
k₂/Ki = 1 x 10⁴ M-¹ sec-¹
Główny cel
katepsyna B
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Z-Phe-Gly-NHO-Bz-pOMe
Demuth, H.-U., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta1295, 179.
Brömme, D., and Demuth, H.-U. 1994. Methods Enzymol. 244, 671.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
219415219427219426
description
The Cathepsin Inhibitor III controls the biological activity of Cathepsin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
description
The Cathepsin Inhibitor I controls the biological activity of Cathepsin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
description
The Cathepsin L Inhibitor III controls the biological activity of Cathepsin L. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
description
The Cathepsin L Inhibitor II controls the biological activity of Cathepsin L. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
>90% (HPLC)
assay
>90% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated, protect from light, OK to freeze
storage condition
protect from light, OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)