Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 772,00 zł |
Informacje o tej pozycji
772,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
CFTR Inhibitor-172, CFTR Inhibitor-172, CAS 307510-92-5, is a cell-permeable, potent, reversible, rapid, and voltage-independent inhibitor of CFTR-mediated Cl- transport in human airway cells (Ki ~ 300 nM).
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)N2C(=S)S\C(=C/c3ccc(cc3)C(=O)O)\C2=O
InChI
1S/C18H10F3NO3S2/c19-18(20,21)12-2-1-3-13(9-12)22-15(23)14(27-17(22)26)8-10-4-6-11(7-5-10)16(24)25/h1-9H,(H,24,25)/b14-8-
InChI key
JIMHYXZZCWVCMI-ZSOIEALJSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
CFTR
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Al-Awqati, Q., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1599.
Ma, T., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1651.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description CFTR Inhibitor-172, CAS 307510-92-5, is a cell-permeable, potent, reversible, rapid, and voltage-independent inhibitor of CFTR-mediated Cl- transport in human airway cells (Ki ~ 300 nM). | description ≥98% (HPLC), powder | description targeting mouse Cftr |
| form solid | form powder | form lyophilized powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CFTR Inhibitor-172
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?