Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.28
eCl@ss:
32160405
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
purified by
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
General description
Białka Hsp70 są centralnymi składnikami komórkowej sieci chaperonów molekularnych. Pomagają one w wielu procesach, w tym w fałdowaniu i składaniu nowo zsyntetyzowanych białek, ponownym fałdowaniu nieprawidłowo sfałdowanych i zagregowanych białek, translokacji błonowej białek organellarnych i wydzielniczych oraz kontroli aktywności białek regulatorowych. Uważa się, że komórkowy poziom Hsp70 jest przynajmniej częściowo regulowany przez ligazę ubikwityny E3 CHIP, która jest również ukierunkowana na szeroki zakres substratów chaperonu Hsp70 do degradacji proteosomalnej. Zgodnie z jego różnorodną aktywnością, badania genetyczne i biochemiczne wskazują na udział Hsp70 w wielu chorobach, w tym nowotworach, neurodegeneracji, odrzuceniu alloprzeszczepu i infekcji.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description affinity purified immunoglobulin | description affinity isolated antibody | description clone 1H11 |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| purified by immobilized metal affinity chromatography (IMAC) | purified by - | purified by - | purified by - |
| technique(s) enzyme immunoassay: suitable | technique(s) western blot: 1:2000-1:5000, immunohistochemistry: 1:100-1:500 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: 500-3000 | technique(s) immunofluorescence: 1:100, flow cytometry: 1:250, western blot: 1:1000 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?