Przejdź do
233493
Czynnik krzepnięcia α-XIIa, ludzkie osocze
Coagulation Factor α-XIIa, Human Plasma, is a native coagulation factor α-XIIa prepared from homogeneous Factor XII using dextran sulfate. Dextran sulfate is removed after activation.
Synonim(y):
Czynnik krzepnięcia
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4480,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
4480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
specific activity
50 units/mg protein (clotting assay)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Natywny czynnik krzepnięcia α-XIIa z ludzkiego osocza przygotowany z homogennego czynnika XII przy użyciu siarczanu dekstranu. Siarczan dekstranu jest usuwany po aktywacji. α-XIIa jest proteazą serynową odpowiedzialną za aktywację czynnika XI do czynnika XIa. Uważa się, że czynnik XIIa i prekalikreina są zaangażowane we wzajemny mechanizm aktywacji, w którym czynnik XIIa aktywuje prekalikreinę do kalikreiny, która z kolei przekształca czynnik XII w czynnik XIIa.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 150 mM NaCl, 4 mM buforze octanu sodu, pH 5,3.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Przygotowany z osocza, które zostało poddane certyfikowanym testom na obecność HBsAg oraz przeciwciał przeciwko HIV i HCV.
Analysis Note
Aktywność krzepnięcia jest określana przez porównanie z krzywą standardową wytworzoną przy użyciu normalnego ludzkiego osocza.
homogeniczny przez SDS-PAGE
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
233480219370233483
description
Coagulation Factor α-XIIa, Human Plasma, is a native coagulation factor α-XIIa prepared from homogeneous Factor XII using dextran sulfate. Dextran sulfate is removed after activation.
description
Coagulation Factor XI, Human Plasma, CAS 9013-55-2, is a native coagulation factor XI with two identical polypeptide chains linked by disulfide bond. It is activated to Factor XIa by Factor XIIa.
description
Coagulation Factor VIIa, Human Plasma, is a native coagulation factor VIIa prepared from human Factor VII using human Factor XIIa, which was removed after activation.
description
Coagulation Factor XIa, Human Plasma, is a native coagulation factor XIa prepared from homogeneous Factor XI by activation with human Factor XIIa. Factor XIIa is removed after activation.
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
specific activity
50 units/mg protein (clotting assay)
specific activity
≥170 units/mg protein (clotting assay)
specific activity
≥25,000 PEU/mg protein (clotting assay)
specific activity
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)