Przejdź do
235752
Anty-C-reaktywne białko królicze pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-CRP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
764,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
7
764,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoblotting (0.1 µg/mL,
Immunoprecipitation
Radioimmunoassay )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CRP(1401)
General description
Królicze przeciwciało poliklonalne oczyszczone metodą chromatografii anionowymiennej DEAE. Rozpoznaje białko C-reaktywne.
Rozpoznaje białko C-reaktywne. Nie wykazuje reaktywności krzyżowej z normalną surowicą ludzką.
Immunogen
oczyszczone ludzkie CRP
Application
ELISA (patrz odniesienia do aplikacji)
Immunoblotting (0,1 µg/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Test radioimmunologiczny (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 100 mM NaCl, 15 mM buforze fosforanowym, pH 7,2-7,4.
Other Notes
Ridker, P.M., et al. 1997. N. Engl. J. Med.336, 973.
Wykazuje pojedynczą linię precypitacji wobec surowicy kontrolnej CRP. Nie wykazuje reaktywności krzyżowej z normalną surowicą ludzką. Optymalne rozcieńczenie dla RIA i immunoprecypitacji należy określić dla każdego rodzaju próbki. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3527C1688SAB5701145
description
liquid, Calbiochem®
description
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
description
clone CRP-8, purified from hybridoma cell culture
description
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
form
liquid
form
lyophilized powder
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)