Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2550,00 zł
biological source
human plasma
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2006
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
pI
4.4
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Krsek-Staples, J.A., and Webster, R.O. 1993. Free Radic. Biol. Med.14, 115.
Harris, E.D. 1991. Proc. Soc. Exp. Biol. Med.196, 130.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Ceruloplasmin, Human Plasma, CAS 9031-37-2, from human plasma is involved in serum copper transport and plays a protective role against oxygen radicals generated by iron and ascorbate. | description lyophilized powder, oxidase 20-75 units/mg protein | description - | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| biological source human plasma | biological source - | biological source rabbit | biological source rabbit |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form liquid | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?