Przejdź do
2461-90020
NovaSeptum® Cell Culture sampling Unit
Accurate Volume Application; 20mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
40 units
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
12 000,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
12 000,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
NovaSeptum® Cell Culture Sampling Unit; Accurate Volume Application, 20mL
material
syringe (polycarbonate, medical grade, platinum-cured silicone, medical silicone fluid)
Quality Segment
product line
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
storage temp.
10-30°C
Application
Sterility testing, pyrogenic testing, endotoxin testing, chemical analysis, pH analysis, and fermentation applications
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)