Przejdź do
2470
L-cysteina
Synonim(y):
(Cys)₂
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.30
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
assay
≥98% (Macro-Kjeldahl method)
Quality Segment
form
crystalline powder, crystals
optical activity
[α]20/D -218 to -224°, c = 2 in 1 M HCl
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
As: ≤1 ppm, NH4+: ≤0.02%, heavy metals: ≤10 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
S(SC[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])C[C@H]([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
General description
Aminokwas nieistotny dla rozwoju człowieka. Ma optymalne pH 5,0-6,5.
Preparation Note
Rozpuszczalność można zwiększyć poprzez obniżenie pH do <2,0 lub podwyższenie pH do >8,0.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-cysteina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)