Przejdź do
324628
EGTA/AM
Membrane-permeable form of the Ca2+-chelating agent EGTA.
Synonim(y):
EGTA/AM, Ethyleneglycol- bis(β-aminoethyl)-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetoxymethyl Ester, Ethyleneglycol-bis(β-aminoethyl)-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetoxymethyl Ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H40N2O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
668.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.25
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
reaction suitability
reagent type: chelator
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
light yellow
solubility
DMSO: 20 mg/mL, DMF: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(CCOCCOCCN(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C
InChI
1S/C26H40N2O18/c1-19(29)39-15-43-23(33)11-27(12-24(34)44-16-40-20(2)30)5-7-37-9-10-38-8-6-28(13-25(35)45-17-41-21(3)31)14-26(36)46-18-42-22(4)32/h5-18H2,1-4H3
InChI key
GNJXVFXIDHCCKR-UHFFFAOYSA-N
General description
Membrane-permeable form of the Ca2+-chelating agent EGTA.
Membrane-permeable version of the Ca2+-chelating agent EGTA (Cat. No. 324625). Induces apoptosis in pheochromocytoma (PC12) cells.
Application
  • Arresting calcium-regulated sperm metabolic dynamics enables prolonged fertility in poultry liquid semen storage.: Researchers explored the effects of calcium regulation on sperm metabolism, demonstrating that EGTA/AM can arrest calcium dynamics, significantly enhancing the storage and fertility of poultry semen. This finding could have broad implications for agricultural practices and poultry breeding programs (Sushadi et al., 2023).
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Garcia, J.G., et al. 1992. Blood79, 2056.
Kuriyama, S., et al. 1992. Brain Res.579, 227.
Maki, A., et al. 1992. FASEB J.6, 919.
Negre-Salvayre, A., and Salvayre, R. 1992. Biochim. Biophys. Acta 1123, 207.
Ichinose, M., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.182, 372.
Hong, M., and Moody, T.W. 1991. Peptides12, 1315.
Schnellmann, R.G. 1991. J. Biochem. Toxicol.6, 299.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
196419324626344905
EGTA/AM Membrane-permeable form of the Ca2+-chelating agent EGTA.
Millipore
324628
EGTA/AM
description
Membrane-permeable form of the Ca2+-chelating agent EGTA.
description
Membrane-permeable form of BAPTA.
description
-
description
Cell-permeable ester form of FURA 2.
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥98% dry basis (complexometric)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
oil
form
solid
form
solid (fine)
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMF: soluble, DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
1 M NaOH: soluble
solubility
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)