Przejdź do
324683
Kwas elagowy, dihydrat
A cell-permeable, reversible, potent antioxidant that has anti-mutagenic and anti-carcinogenic properties.
Synonim(y):
4,4ʹ,5,5ʹ,6,6ʹ-kwas heksahydroksydifenowy 2,6,2ʹ,6ʹ-dilakton, TBBD, inhibitor PRMT II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
452,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H6O8 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.22
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
452,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 3547
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
slightly beige
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[o]1c2c3c4c([o][c](c3cc(c2O)O)=O)c(c(cc4[c]1=O)O)O
InChI
1S/C14H6O8/c15-5-1-3-7-8-4(14(20)22-11(7)9(5)17)2-6(16)10(18)12(8)21-13(3)19/h1-2,15-18H
InChI key
AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, odwracalny i silny przeciwutleniacz o właściwościach antymutagennych i antyrakotwórczych. Działa jako selektywny i kompetycyjny względem ATP inhibitor CK2 (IC50 = 40 nM). Umiarkowanie hamuje topoizomerazy DNA I i II, Lyn, podjednostkę katalityczną PKA, Lyk, GSK-3, PKC i FGR (IC50 = odpowiednio 1,8, 2,1, 2,9, 3,5, 4,3, 7,5, 8,0 i 9,4 µM). Tylko minimalnie hamuje DYRK1a, CSK, RET, Flt3 i NPM-ALK (IC50 > 40 µM). Wykazano, że działa jako niekompetycyjny inhibitor metylotransferazy argininowej CARM1 i blokuje metylację histonu H3R17.
Przepuszczalny dla komórek, odwracalny, silny przeciwutleniacz o właściwościach antymutagennych i antyrakotwórczych. Działa jako selektywny i kompetycyjny względem ATP inhibitor CK2 (IC50 = 40 nM). Umiarkowanie hamuje topoizomerazy DNA I i II, Lyn, podjednostkę katalityczną PKA, Lyk, GSK-3, PKC i FGR (IC50 = odpowiednio 1,8, 2,1, 2,9, 3,5, 4,3, 7,5, 8,0 i 9,4 µM). Tylko minimalnie hamuje DYRK1a, CSK, RET, Flt3 i NPM-ALK (IC50 > 40 µM). Wykazano, że działa jako niekompetycyjny inhibitor metylotransferazy argininowej CARM1 i blokuje metylację histonu H3R17.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 40 nM przeciwko CK2; 1.8, 2.1, 2.9, 3.5, 4.3, 7.5, 8.0 i 9.4 µM, odpowiednio przeciwko topoizomerazom DNA I i II, Lyn, podjednostce katalitycznej PKA, Lyk, GSK-3, PKC i FGR.
Główny cel
CDK2
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do całkowitej solubilizacji w etanolu może być wymagane lekkie podgrzanie.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe etanolu są stabilne przez okres do 1 tygodnia w temperaturze -20°C. Roztwory alkaliczne są niestabilne i powinny być przygotowywane tuż przed użyciem.
Other Notes
Selvi, B.R., et al. 2009, J. Biol. Chem. In press.
Cozza, G., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 2363.
Wang, B.H., et al. 1998. Planta Med. 64, 195.
Constantinou, A., et al. 1995. Nutr. Cancer23, 121.
Hickey, M.J., et al. 1995. Biochem. Soc. Trans.23, 607s.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89653E2250
Ellagic acid phyproof® Reference Substance
PHL89653
Ellagic acid
description
A cell-permeable, reversible, potent antioxidant that has anti-mutagenic and anti-carcinogenic properties.
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95% (HPLC), powder, from tree bark
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Are there any studies with ellagic acid and how it interferes with the spread of cancer?
    1 answer
    1. Ellagic acid shows significant promise as an anticancer agent through its ability to inhibit cancer cell proliferation, induce apoptosis, and prevent metastasis by modulating various molecular pathways.
      For more detailed insights refer to the following studies:
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38002335/
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4069806/
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535224001278