Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N4 · 4HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.01
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
MDL number:
Assay:
≥95% (elemental analysis)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Segment
assay
≥95% (elemental analysis)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
gray
solubility
water: 14 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1c(cc(c(c1)N)N)N
InChI
1S/C6H10N4.4ClH/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9;;;;/h1-2H,7-10H2;4*1H
InChI key
BZDGCIJWPWHAOF-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek tetraaminowy, który został zidentyfikowany na podstawie wspomaganego komputerowo badania molekularnego opartego na interakcji Fak Y397 i wykazano, że hamuje autofosforylację FAK (nr kat. 324876), jak również jego aktywność kinazową w kierunku fosforylacji paksyliny zarówno w testach kinazowych bez komórek (IC50<1 µM), jak i w hodowlach raka piersi BT474, wykazując jednocześnie niewielką aktywność przeciwko Pyk2 (Cat. Nr kat. 662067) autofosforylacji lub aktywności kinazowej c-Raf, c-Src, EGFR, VEGFR-3, IGF-1, Met, PDGFR-α, Pyk2 i PI 3-K (p110δ/p85α). Zgłaszano, że hamuje proliferację BT474 zarówno w hodowlach in vitro (IC50 ~ 10 µM), jak i u myszy in vivo (~ 25% kontroli bez leczenia w dniu 23; 30 mg/kg przez 5 i.p / tydzień).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Golubovskaya, V.M., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 7405.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?