Przejdź do
324893
Panel regulatorów epigenetycznych - acetylacja - Calbiochem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
storage condition
OK to freeze
solubility
soluble (DMSO (supplied). Please refer to information provided on the CD for reconstitution of individual inhibitors.)
storage temp.
−20°C
General description
A panel containing 18 potent and selective small molecule regulators that is useful for the study of epigenetic acetylation process. Supplied with a data sheet. Epigenetic Regulators Panel - Methylation (Cat. No. 324894) is also available.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)